(2-Amino-3-fluorophenyl)(phenyl)methanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC421188-100MG PC421188-250MG
APOSPC421188-100MGEA 7300 NOK
APOSPC421188-100MG APOSPC421188-250MG
(2-Amino-3-fluorophenyl)(phenyl)methanone 95%
(2-Amino-3-fluorophenyl)(phenyl)methanone
Formel: C₁₃H₁₀FNO
MW: 215,223 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD27836815
CAS-nummer: 1584139-76-3