(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC421191-100MG PC421191-250MG
APOSPC421191-100MGEA 6100 NOK
APOSPC421191-100MG APOSPC421191-250MG
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime 98%
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime
Formel: C₁₀H₁₀FNO
MW: 179,191 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18642783
CAS-nummer: 911825-56-4