2,3-Difluoro-5-nitrophenol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC430108-250MG PC430108-1G
APOSPC430108-250MGEA 1925 NOK
APOSPC430108-250MG APOSPC430108-1G
2,3-Difluoro-5-nitrophenol 96%
2,3-Difluoro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175,09 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12026384
CAS-nummer: 1119455-04-7