3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC430268-1G PC430268-250MG PC430268-5G
APOSPC430268-1GEA 985 NOK
APOSPC430268-1G APOSPC430268-250MG APOSPC430268-5G
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₀FN
MW: 151,181 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD19443457
CAS-nummer: 890129-90-5