7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC430570-250MG PC430570-1G
APOSPC430570-250MGEA 1975 NOK
APOSPC430570-250MG APOSPC430570-1G
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₅F₃OS
MW: 230,206 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD20926386
CAS-nummer: 1353011-97-8