2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Acetyl-5-fluoro-2-methoxyphenol, 5-Acetyl-4-fluoro-2-hydroxyanisole, 1-(2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC4446-1G PC4446-5G PC4446-25G
APOSPC4446-1GEA 270 NOK
APOSPC4446-1G APOSPC4446-5G APOSPC4446-25G
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Smeltepunkt: 113…114 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11101445
CAS-nummer: 1065076-49-4