2-Chloro-4,6-difluorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC4464-1G PC4464-250MG PC4464-5G
APOSPC4464-1GEA 715 NOK
APOSPC4464-1G APOSPC4464-250MG APOSPC4464-5G
2-Chloro-4,6-difluorophenol
2-Chloro-4,6-difluorophenol
Formel: C₆H₃ClF₂O
MW: 164,537 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11501032
CAS-nummer: 2267-99-4