3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC448010-1G PC448010-250MG
APOSPC448010-1GEA 1550 NOK
APOSPC448010-1G APOSPC448010-250MG
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formel: C₆H₆F₂N₂O
MW: 160,121 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12405788
CAS-nummer: 947249-14-1