2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC44900-1G PC44900-5G
APOSPC44900-1GEA 325 NOK
APOSPC44900-1G APOSPC44900-5G
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid 95%
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,547 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16250104
CAS-nummer: 1242339-67-8