6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Fluoro-1-isoindolinone, 6-Fluoroisoindolin-1-one
PC450035-1G
APOSPC450035-1GEA 1700 NOK
APOSPC450035-1G
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151,138 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09701283
CAS-nummer: 340702-10-5