(1,1-Difluoroethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC450090-1G PC450090-5G
APOSPC450090-1GEA 3775 NOK
APOSPC450090-1G APOSPC450090-5G
(1,1-Difluoroethyl)benzene
(1,1-Difluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₈F₂
MW: 142,146 g/mol
Kokepunkt: 67 °C (47 mm Hg)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11975315
CAS-nummer: 657-35-2
FN: 1993
ADR: 3,III