Tris(3-fluoropropyl)phosphate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC450091-5G
APOSPC450091-5GEA 11825 NOK
APOSPC450091-5G
Tris(3-fluoropropyl)phosphate
Tris(3-fluoropropyl)phosphate
Formel: C₉H₁₈F₃O₄P
MW: 278,206 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD20489415
CAS-nummer: 1346521-40-1