2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
PC450126-1G PC450126-5G
APOSPC450126-1GEA 1700 NOK
APOSPC450126-1G APOSPC450126-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
Formel: C₅HClFN₃S
MW: 189,598 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18072176
CAS-nummer: 112889-53-9