2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine hydrochloride, 1-[2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine hydrochloride
PC450151-25G PC450151-5G PC450151-1G
APOSPC450151-25GEA 4150 NOK
APOSPC450151-25G APOSPC450151-5G APOSPC450151-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
Formel: C₈H₇F₄N·ClH
MW: 229,602 g/mol
MDL nummer: MFCD08437622
CAS-nummer: 643088-07-7