2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC450198-1G PC450198-25G PC450198-5G
APOSPC450198-1GEA 985 NOK
APOSPC450198-1G APOSPC450198-25G APOSPC450198-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Formel: C₄H₈F₂O₂
MW: 126,102 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19442036
CAS-nummer: 853005-07-9
FN: 1993
ADR: 3,III