Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC450202-1G PC450202-250MG
APOSPC450202-1GEA 14850 NOK
APOSPC450202-1G APOSPC450202-250MG
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Formel: C₁₂H₁₂F₁₈N₃O₆P₃
MW: 729,133 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00307380
CAS-nummer: 1065-05-0