4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC450204-1G PC450204-250MG PC450204-5G
APOSPC450204-1GEA 680 NOK
APOSPC450204-1G APOSPC450204-250MG APOSPC450204-5G
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Formel: C₈H₉F₂N₃O
MW: 201,173 g/mol
Smeltepunkt: 128…129 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00457690
CAS-nummer: 189003-02-9