3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC450226-1G PC450226-5G
APOSPC450226-1GEA 1350 NOK
APOSPC450226-1G APOSPC450226-5G
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
Formel: C₅H₇ClF₄O
MW: 194,555 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11164793
CAS-nummer: 64769-39-7
FN: 1993
ADR: 3,III