5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC450228-1G PC450228-5G
APOSPC450228-1GEA 5000 NOK
APOSPC450228-1G APOSPC450228-5G
5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
Formel: C₄H₇ClF₂O
MW: 144,548 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19442046
CAS-nummer: 1309602-55-8
FN: 1993
ADR: 3,III