2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC450240-25G PC450240-5G
APOSPC450240-25GEA 5625 NOK
APOSPC450240-25G APOSPC450240-5G
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
Formel: C₁₅H₆F₅NO₃
MW: 343,205 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28054391
CAS-nummer: 57981-01-8