2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Leverandør: Apollo Scientific
PC450253-1G PC450253-25G PC450253-5G
APOSPC450253-1GEA 720 NOK
APOSPC450253-1G APOSPC450253-25G APOSPC450253-5G
2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Formel: C₆ClF₈N₃
MW: 301,525 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD27918507
CAS-nummer: 328-77-8