1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC450263-1G PC450263-250MG
APOSPC450263-1GEA 1625 NOK
APOSPC450263-1G APOSPC450263-250MG
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate
Formel: C₁₁H₇F₁₃O₂
MW: 418.151 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16621324
CAS-nummer: 48076-44-4
FN: 1993
ADR: 3 III