Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC450408-1G PC450408-5G
APOSPC450408-1GEA 1150 NOK
APOSPC450408-1G APOSPC450408-5G
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formel: C₆H₈F₄O₃
MW: 204,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28334385
CAS-nummer: 277332-97-5
FN: 3272
ADR: 3,III