4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC450547-1G PC450547-5G
APOSPC450547-1GEA 1425 NOK
APOSPC450547-1G APOSPC450547-5G
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate
Formel: C₁₂H₉F₁₃O₂
MW: 432,178 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28334481
CAS-nummer: 1980085-17-3