1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC46359-1G PC46359-250MG
APOSPC46359-1GEA 325 NOK
APOSPC46359-1G APOSPC46359-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
Formel: C₉H₁₀ClFN₂O
MW: 216,64 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD14586691
CAS-nummer: 146257-15-0