2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Bromo-1-(chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-(chloromethyl)benzotrifluoride
PC4733-1G PC4733-25G PC4733-5G
APOSPC4733-1GEA 290 NOK
APOSPC4733-1G APOSPC4733-25G APOSPC4733-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formel: C₈H₅BrClF₃
MW: 273,478 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094249
CAS-nummer: 480438-96-8
FN: 3265
ADR: 8,II