2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Bromo-α,α,5-trifluoroanisole, 1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
PC48301-100G PC48301-25G PC48301-5G
APOSPC48301-100GEA 20000 NOK
APOSPC48301-100G APOSPC48301-25G APOSPC48301-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene 98%
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Formel: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,005 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11036070
CAS-nummer: 954235-83-7