2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-[(2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-(2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-oxopropoxy)ethyl methacrylate
PC48330-25G PC48330-5G
APOSPC48330-25GEA 14850 NOK
APOSPC48330-25G APOSPC48330-5G
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate
Formel: C₉H₉F₅O₄
MW: 276,157 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD26407435
CAS-nummer: 938459-25-7