2-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
PC48347-1G
PC48347-250MG
APOSPC48347-1GEA
8775
NOK
APOSPC48347-1G
APOSPC48347-250MG
2-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
2-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formel:
C₈H₄BrFO₂ MW: 231,019 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD28096612 CAS-nummer: 1823950-80-6 |