2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48391-1G PC48391-250MG PC48391-5G
APOSPC48391-1GEA 305 NOK
APOSPC48391-1G APOSPC48391-250MG APOSPC48391-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrFNO₄
MW: 264,005 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12173018
CAS-nummer: 1055331-73-1