2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 2-Ethenyl-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48408-1G PC48408-5G
APOSPC48408-1GEA 1450 NOK
APOSPC48408-1G APOSPC48408-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₆F₄
MW: 190,138 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08461649
CAS-nummer: 1286734-95-9
FN: 1993
ADR: 3,II