5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-(Trifluoromethyl)thiazol-5-yl)methanol, [2-(Trifluoromethyl)-1,3-thiazol-5-yl]methanol
PC48418-250MG PC48418-1G PC48418-5G
APOSPC48418-250MGEA 2050 NOK
APOSPC48418-250MG APOSPC48418-1G APOSPC48418-5G
5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole 95+%
5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Formel: C₅H₄F₃NOS
MW: 183,152 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18632535
CAS-nummer: 131748-97-5