2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
PC48462-1G
PC48462-250MG
APOSPC48462-1GEA
8775
NOK
APOSPC48462-1G
APOSPC48462-250MG
2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formel:
C₈H₄BrFO₂ MW: 231,019 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD28096620 CAS-nummer: 1823346-06-0 |