(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Dichloro-2-fluorophenylboronic acid
PC48478-1G PC48478-500MG
APOSPC48478-1GEA 5375 NOK
APOSPC48478-1G APOSPC48478-500MG
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Formel: C₆H₄BCl₂FO₂
MW: 208,81 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28786331
CAS-nummer: 2048237-95-0