4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48481-1G PC48481-250MG
APOSPC48481-1GEA 5375 NOK
APOSPC48481-1G APOSPC48481-250MG
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₈BrClFNO₂
MW: 296,521 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28348376
CAS-nummer: 1820740-68-8