2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-4-iodophenyl trifluoromethyl ether, 2-Bromo-4-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC48523-1G PC48523-5G
APOSPC48523-1GEA 915 NOK
APOSPC48523-1G APOSPC48523-5G
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₃IO
MW: 366,902 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18398077
CAS-nummer: 1049731-04-5