6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylboronic acid
PC48528-1G PC48528-250MG PC48528-5G
APOSPC48528-1GEA 360 NOK
APOSPC48528-1G APOSPC48528-250MG APOSPC48528-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₆H₄BBrClFO₂
MW: 253,261 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11111906
CAS-nummer: 1451392-87-2