2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1232xf
PC48571-25G PC48571-1G PC48571-5G
APOSPC48571-25GEA 37700 NOK
APOSPC48571-25G APOSPC48571-1G APOSPC48571-5G
2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
Formel: C₃H₂Cl₂F₂
MW: 146,951 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28103321
CAS-nummer: 2252-87-1