(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48579-1G PC48579-250MG
APOSPC48579-1GEA 20575 NOK
APOSPC48579-1G APOSPC48579-250MG
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Formel: C₃H₅F₃O₂
MW: 130,066 g/mol
Kokepunkt: 87…88 °C (25 mm Hg)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22199791
CAS-nummer: 148683-14-1
FN: 1993
ADR: 3,III