4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenol
PC48583-1G PC48583-250MG
APOSPC48583-1GEA 2550 NOK
APOSPC48583-1G APOSPC48583-250MG
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Formel: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,135 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13185693
CAS-nummer: 1027888-79-4