4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48638-1G PC48638-250MG
APOSPC48638-1GEA 4700 NOK
APOSPC48638-1G APOSPC48638-250MG
4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
4-[(Difluoromethyl)sulphonyl]bromobenzene
Formel: C₇H₅BrF₂O₂S
MW: 271,079 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD13188442
CAS-nummer: 51679-57-3