3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48646-1G PC48646-250MG PC48646-5G
APOSPC48646-1GEA 5325 NOK
APOSPC48646-1G APOSPC48646-250MG APOSPC48646-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrFNO₄
MW: 264,005 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD24107180
CAS-nummer: 1526564-53-3