5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48647-25G PC48647-5G
APOSPC48647-25GEA 8125 NOK
APOSPC48647-25G APOSPC48647-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,035 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11110261
CAS-nummer: 903875-64-9