6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC48649-1G PC48649-5G
APOSPC48649-1GEA 1450 NOK
APOSPC48649-1G APOSPC48649-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,035 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11520668
CAS-nummer: 1114809-22-1