2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC48652-1G PC48652-5G
APOSPC48652-1GEA 1575 NOK
APOSPC48652-1G APOSPC48652-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11856027
CAS-nummer: 154650-22-3