3-Bromo-4,5-difluorophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48654-1G PC48654-250MG PC48654-5G
APOSPC48654-1GEA 6425 NOK
APOSPC48654-1G APOSPC48654-250MG APOSPC48654-5G
3-Bromo-4,5-difluorophenol 95%
3-Bromo-4,5-difluorophenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,988 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28556936
CAS-nummer: 1807120-34-8