2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48662-1G PC48662-250MG PC48662-5G
APOSPC48662-1GEA 430 NOK
APOSPC48662-1G APOSPC48662-250MG APOSPC48662-5G
2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formel: C₉H₃F₆NO₃
MW: 287,115 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD30295050
CAS-nummer: 76911-72-3