1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48673-1G PC48673-250MG
APOSPC48673-1GEA 2575 NOK
APOSPC48673-1G APOSPC48673-250MG
1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formel: C₉H₉BrClFN₂O
MW: 295,536 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31372515
CAS-nummer: 2089312-75-2