1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48674-1G PC48674-250MG
APOSPC48674-1GEA 2575 NOK
APOSPC48674-1G APOSPC48674-250MG
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formel: C₉H₉BrClFN₂O
MW: 295,536 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31372792
CAS-nummer: 2168111-87-1