1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC48675-1G PC48675-250MG
APOSPC48675-1GEA 2575 NOK
APOSPC48675-1G APOSPC48675-250MG
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Formel: C₉H₉BrClFN₂O
MW: 295,536 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31372485
CAS-nummer: 160132-69-4